Få mere at vide
Titan(IV)bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904558
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11364507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039592.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Titan(IV)bromid anvendes som en Lewis syrekatalysator i organisk syntese. Det reagerer med tetrahydrofurnan og 2-methylpyridin og danner addukter såsom TiBr 4 (THF) 2 og TiBr 4 (2-MePy). Det bruges også til dannelse af titanium silicid tynde film på silicium substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-68-6
Molekylær formel TiBr4
MDL nummer MFCD00011265
Tekniske data
Kogepunkt 233°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) bromide
Smeltepunkt 39°C
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in absolute alcohol. Decomposes in waterSoluble in chlorocarbons,benzene and alcohol.
Formel vægt 367.54
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.6