Få mere at vide
Titan(IV)bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364507
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364507 10 g 10g
11374507 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039592.09
Request Bulk or Custom Format
Titan(IV)bromid anvendes som en Lewis syrekatalysator i organisk syntese. Det reagerer med tetrahydrofurnan og 2-methylpyridin og danner addukter såsom TiBr 4 (THF) 2 og TiBr 4 (2-MePy). Det bruges også til dannelse af titanium silicid tynde film på silicium substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-68-6
Molekylær formel TiBr4
MDL nummer MFCD00011265
Tekniske data
Kogepunkt 233°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) bromide
Smeltepunkt 39°C
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in absolute alcohol. Decomposes in waterSoluble in chlorocarbons,benzene and alcohol.
Formel vægt 367.54
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.6