Få mere at vide
Titanium(IV) 2-ethylhexanoat, 97%
Artikelnummer. 11435390
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435390 500 g 500g
11425390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044602.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3645-34-9 | C32H60O8Ti | 620,69 g/mol
Titan(IV) 2-ethylhexanoat fungerer som et koblingsmiddel for at forbedre vedhæftningen af fiberen og harpiksen i Kevla-phenol-kompositter. Det bruges som en katalysator i polymerisationen af cykliske poly(butylenterephthalat)-oligomerer til kompositapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3645-34-9
Molekylær formel C32H60O8Ti
Molekylvægt (g/mol) 620.69
MDL nummer MFCD05663781
InChI nøgle GDKAXSGMPFSRJY-UHFFFAOYNA-J
Synonym titanium iv 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt, titanium ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt 4:1, 2-ethylhexanoate; titanium 4+, titanium iv 2-ethylhexanoate 100g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid titanium iv salt, titanium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451578
IUPAC navn 2-ethylhexanoat; titanium(4+)
SMIL [Ti+4].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) 2-ethylhexanoate
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand. Blandet med ethylacetat.
Formel vægt 623.75
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske