Få mere at vide
Titanium(III) Sulfate, Technical, ≈15% (w/v) solution in diluted sulfuric acid
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
O12S3Ti2, CAS Number-10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, dititanium tris sulphate, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2, titan iii-sulfat, titanium 3+ sulfate 2:3, titanium iii sulfate, titanium sesquisulfate, unii-69hci1s2xi, 500mL, Purple, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, titanium(3+);trisulfate, 36317
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Purple |
| CAS | 10343-61-0 |
| Molekylær formel | O12S3Ti2 |
| MDL nummer | 36317 |
| Synonym | titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 |
| InChI nøgle | SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H |
| SMIL | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] |
| IUPAC navn | titanium(3+);trisulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.902 |
| PubChem CID | 165866 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)