Få mere at vide
Titanium(III) sulfate, 20% in 1-4% sulfuric acid
Artikelnummer. p-7050891
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11334617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039664.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10343-61-0 | O12S3Ti2 | 383.902 g/mol
Titan(III)sulfat bruges til fremstilling af bulk, kemikalier i stor skala (inklusive olieprodukter), finkemikalier, basismetaller, herunder legeringer, computer, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10343-61-0
Molekylær formel O12S3Ti2
Molekylvægt (g/mol) 383.902
MDL nummer MFCD00036317
InChI nøgle SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Synonym titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2
PubChem CID 165866
IUPAC navn titanium(3+);trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(III) sulfate
Fysisk form Væske
Mængde 250 g
FN nummer UN3264
Merck Index 14,9476
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 383.38
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% in 1 to 4% sulfuric acid
Tæthed 1.15 g/mL