Få mere at vide
Titanium(III) sulfate, 20% in 1-4% sulfuric acid
Beskrivelse
Titan(III)sulfat bruges til fremstilling af bulk, kemikalier i stor skala (inklusive olieprodukter), finkemikalier, basismetaller, herunder legeringer, computer, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(III) sulfate |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3264 |
| Merck Index | 14,9476 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible with water. |
| Formel vægt | 383.38 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 20% in 1 to 4% sulfuric acid |
| Tæthed | 1.15 g/mL |