Få mere at vide
Titan(III)oxid, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374889
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374889 250 g 250g
11364889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 077127.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-54-3 | O3Ti2 | 143.731 g/mol
Titan(III)oxid bruges til at studere bioacceptabiliteten af medicinske implantatoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-54-3
Molekylær formel O3Ti2
Molekylvægt (g/mol) 143.731
MDL nummer MFCD00036278
InChI nøgle GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
PubChem CID 123111
IUPAC navn oxo(oxotitaniooxy)titan
SMIL O=[Ti]O[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium (III) oxide
Smeltepunkt 2130°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 143.8
Procent renhed 99.8%
Lugt Odorless
Tæthed 4.6 g/mL