Få mere at vide
Titanium(III) fluoride
Artikelnummer. 11322178
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322178 10 g 10g
11332178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013079.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13470-08-1
Det bruges som laboratoriekemikalier& til fremstilling af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13470-08-1
MDL nummer MFCD00042544
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(III) fluoride
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Sparingly soluble. It hydrolyses in water.
Formel vægt 104.9
Lugt Pungent, makes eyes water
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.400 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium fluoride