Få mere at vide
Titanium(III)fluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10320854 1 g 1g
10445275 5 g 5g
10380564 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10320854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384520010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13470-08-1
Molekylær formel F3Ti
Molekylvægt (g/mol) 104.9
MDL nummer MFCD00042544
Tekniske data
Kogepunkt 1400°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(III) fluoride
Smeltepunkt 1200°C
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex F)
Lineær formel TiF3
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vægt 104.9
Procent renhed 98%
Identifikation Confirmed
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.