Få mere at vide
Titan(III)chloridtetrahydrofurankompleks, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10525983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10525983 1 g Glasflaske 1g
10598663 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18039-90-2 | C12H24Cl3O3Ti | 370.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18039-90-2
Molekylær formel C12H24Cl3O3Ti
Molekylvægt (g/mol) 370.56
MDL nummer MFCD01631276
InChI nøgle MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Synonym oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3
PubChem CID 6097232
IUPAC navn oxolan; trichlortitanium
SMIL C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Smeltepunkt >250°C
Farve Blå til blågrøn
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently
Formel vægt 370.56
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.