Få mere at vide
Titanium(III) Chloride, Technical, Solution 12.5% (w/w) TiCl3, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080460 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10080460 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10080460 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1950/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Farve Purple
CAS 7705-07-9
Molekylær formel Cl3Ti
MDL nummer MFCD00011266
InChI nøgle YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
IUPAC navn titanium(3+) trichloride
Molekylvægt (g/mol) 154.22
Emballage Plastic Coated Glass bottle
pH 1
Mængde 500 mL
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium (III) chloride solution in HCl (12.5% w/w TiCl3)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid