Få mere at vide
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5%
Artikelnummer. p-7122657
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11304257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036729.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used as a catalyst in the production of polypropylene. | CAS: 12003-13-3 | AlCl12Ti3 | 595.98 g/mol
Titan(III)chlorid-Aluminium(III)chlorid, TiCl{3} 76,0-78,5% anvendes som katalysator ved fremstilling af polypropylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-13-3
Molekylær formel AlCl12Ti3
Molekylvægt (g/mol) 595.98
MDL nummer MFCD00145412
InChI nøgle KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn titanium(4+) aluminium(3+)heptachlorid
SMIL Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 76.0 to 78.5%
Synonym Titanium aluminum chloride
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 596.15
Følsomhed Air and moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i