Få mere at vide
Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(III) chloride |
| CAS | 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | Cl3Ti |
| Lineær formel | TiCl3 |
| MDL nummer | MFCD00011266 |
| Merck Index | 15,9637 |
| Synonym | Titanous chloride |
| Vis mere |