Få mere at vide
Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Artikelnummer. 10247043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10247043 25 mL Plastflaske 25ml
10453935 250 mL Plastflaske 250ml
11914201 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10247043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Farve Lilla
Fysisk form Væske
Mængde 25 mL
Molekylær formel Cl3Ti
Lineær formel TiCl3
MDL nummer MFCD00011266
Merck Index 15,9637
Synonym Titanous chloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
InChI nøgle YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
IUPAC navn titanium(3+)trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 154.22
Formel vægt 154.26
Procent renhed ∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.2000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid