Få mere at vide
Titanium(II) oxide pellets, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11350208
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350208 25 g 25g
11360208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042940.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Anvendes til vakuumaflejring. Anvendelser omfatter også solcremer og UV-blokering i kosmetik, lak, træbeskyttelsesmidler, tekstilfibre og emballagefilm. Anvendes også som malingpigment, opacificeringsmiddel, svejsestangsfluxer, optiske belægninger, som katalysator, keramisk finishcoating, plast, elastomerer, coatede stoffer, trykfarver, taggranulat, glas og i glasurer. Også identificeret som titanmonoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12137-20-1
Molekylær formel OTi
Molekylvægt (g/mol) 63.87
MDL nummer MFCD00036279
InChI nøgle OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
PubChem CID 61685
IUPAC navn oxotitanium
SMIL O=[Ti]
Tekniske data
Kogepunkt >3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium (II) oxide pellets
Smeltepunkt 1700°C
Navn note 8 to 9mm(0.32 to 0.36 in.) dia. x 6 to 7mm(0.24 to 0.28 in.) thick
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 63.9
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 4.95 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.