Få mere at vide
Titanium(II) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11340208
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340208 25 g 25g
11330208 100 g 100g
11320208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042939.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Titan(II)oxid associeret med vanadiumoxid danner en overgangsmetaloxidmonolagskatalysator, som bruges i den selektive oxidation og ammoxidation af alkylaromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12137-20-1
Molekylær formel OTi
Molekylvægt (g/mol) 63.87
MDL nummer MFCD00036279
InChI nøgle OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
PubChem CID 61685
IUPAC navn oxotitanium
SMIL O=[Ti]
Tekniske data
Kogepunkt >3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(II) Oxide
Smeltepunkt 1700°C
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents.
Formel vægt 63.9
Tæthed 4.95