Learn More
Titanium(II) oxide, 99.9% (metals basis)
Description
Titan(II)oxid associeret med vanadiumoxid danner en overgangsmetaloxidmonolagskatalysator, som bruges i den selektive oxidation og ammoxidation af alkylaromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | >3000°C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(II) Oxide |
| Smeltepunkt | 1700°C |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.9%, metal basis |
| Opløselighedsinformation | Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents. |
| Formel vægt | 63.9 |
| Tæthed | 4.95 |