Få mere at vide
Titanium(II) oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782206
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11334889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077126.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Titan(II)oxid associeret med vanadiumoxid danner en overgangsmetaloxidmonolagskatalysator, som bruges i den selektive oxidation og ammoxidation af alkylaromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12137-20-1
Molekylær formel OTi
Molekylvægt (g/mol) 63.87
MDL nummer MFCD00036279
InChI nøgle OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
PubChem CID 61685
IUPAC navn oxotitanium
SMIL O=[Ti]
Tekniske data
Kogepunkt >3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(II) Oxide
Smeltepunkt 1700°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.5%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents.
Formel vægt 63.9
Tæthed 4.95