Få mere at vide
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11337597
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5g
Artikelnummer. 11337597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012857.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Widley used as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. | CAS: 7704-98-5 | H2Ti
Titan(II)hydrid anvendes i vid udstrækning som tilsætningsstof i fremstillingen af Alnico sintrede magneter og i sintrede pulveriserede metaller. Det bruges til fremstilling af metalskum, pulveriseret titaniummetal og i pyroteknik. Det er involveret i forskellige applikationer såsom keramik, pyroteknik og sportsudstyr. Det bruges også som laboratoriereagens og som blæsemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-98-5
Molekylær formel H2Ti
MDL nummer MFCD00151301
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(II) hydride
Smeltepunkt 450°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 49.92
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.9