Få mere at vide
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11327597
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327597 5 g 5g
11307597 100 g 100g
11337597 500 g 500g
11317597 2 x 1 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11327597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012857.06
Request Bulk or Custom Format
Widley used as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. | CAS: 7704-98-5 | H2Ti
Titan(II)hydrid anvendes i vid udstrækning som tilsætningsstof i fremstillingen af Alnico sintrede magneter og i sintrede pulveriserede metaller. Det bruges til fremstilling af metalskum, pulveriseret titaniummetal og i pyroteknik. Det er involveret i forskellige applikationer såsom keramik, pyroteknik og sportsudstyr. Det bruges også som laboratoriereagens og som blæsemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-98-5
Molekylær formel H2Ti
MDL nummer MFCD00151301
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(II) hydride
Smeltepunkt 450°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 49.92
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.9