Få mere at vide
Titanium(II) hydride, Ti 94.0% min.
Artikelnummer. p-4782205
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11359399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089183.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7704-98-5 | H2Ti
Til fremstilling af titaniumforbindelser og belægninger, i dannelse af glas og keramiske tætninger, som en katalysator, til termisk opbevaring, som en kilde til rent H{2}Titanium(II)hydrid anvendes i vid udstrækning som et additiv i fremstillingen af Alnico sintrede magneter og i sintrede pulverformede metaller. Det bruges til fremstilling af metalskum, pulveriseret titaniummetal og i pyroteknik. Det er involveret i forskellige applikationer såsom keramik, pyroteknik og sportsudstyr. Det bruges også som laboratoriereagens og som blæsemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-98-5
Molekylær formel H2Ti
MDL nummer MFCD00151301
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(II) Hydride
Smeltepunkt 450°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 49.92
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.9