Få mere at vide
Titanium(II) hydride, Ti 94.0% min.
Beskrivelse
Til fremstilling af titaniumforbindelser og belægninger, i dannelse af glas og keramiske tætninger, som en katalysator, til termisk opbevaring, som en kilde til rent H{2}Titanium(II)hydrid anvendes i vid udstrækning som et additiv i fremstillingen af Alnico sintrede magneter og i sintrede pulverformede metaller. Det bruges til fremstilling af metalskum, pulveriseret titaniummetal og i pyroteknik. Det er involveret i forskellige applikationer såsom keramik, pyroteknik og sportsudstyr. Det bruges også som laboratoriereagens og som blæsemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(II) Hydride |
| Smeltepunkt | 450°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99%, metal basis |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 49.92 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Tæthed | 3.9 |