Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(II) Hydride |
| Smeltepunkt | 400°C |
| Farve | Gray |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | TiH2 |
| FN nummer | UN1871 |
| Formel vægt | 49.88g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Tændingspunkt | 437°F |
| Emballage | Poly Bottle |
| Vis mere |