Få mere at vide
Titanium gauze, 50 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium gauze |
| Navn note | Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 50 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Wire Cloth |