Få mere at vide
Titanium gauze, 40 mesh woven from 0.127mm (0.005in) dia wire
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Titanium gauze |
| Navn note | Woven from 0.127mm (0.005 in.) dia. wire |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 40 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Wire Cloth |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto