Få mere at vide
Titanium gaze, 100 mesh vævet af 0,05 mm (0,002 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080075
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15497195
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046406.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanum gauze
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth