Få mere at vide
Titaniumgaze, 100 mesh vævet af 0,05 mm (0,002 tommer) diadiatråd
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanum gauze |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 100 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Trådklæde |