Få mere at vide
Titanium foil, 2.0mm (0.08in) thick, annealed, 99.2% (metals basis)
Mængde:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil |
| Navn note | 2.0mm (0.08 in.) thick, Annealed |
| Mængde | 200 x 200 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈90g/100x100mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.2% |