Få mere at vide
Titaniumfolie, 1,6 mm (0,063 tommer) tyk, annealet, 99,2 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11460830
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460830 100 x 100 mm Hver
11470830 200 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044485.GH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium foil
Navn note 1.6mm (0.063 in.) thick, Annealed
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈72g/100x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.2%