Få mere at vide
Titanium foil, 1.0mm (0.040in) thick, 99.2% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782196
Mængde:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11440830
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044484.GH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 45 g/100 x 100 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Grå
Udseende Dark Gray foil
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.2% (Metals basis)
Form Foil