Få mere at vide
Titaniumfolie, 1,0 mm (0,040 tommer) tyk, 99,2 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Mørkegrå floret |
| Tæthed | 4,506 g/cm3 |
| Mængde | 200 x 200 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,2 % (metalbasis) |
| Form | Floret |