Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,89 mm tyk, annealed, 99,7 % (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Mørkegrå floret |
| Mængde | 200 x 200 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,7 % (metalbasis) |
| Form | Floret |