Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,89 mm tyk, annealed, 99,7 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Grå |
| Udseende | Dark Gray foil |
| Tæthed | 4.506g/cm3 |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.7% (Metals basis) |
| Form | Foil |