Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,74 mm tyk, glødet, 99,4+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil |
| Farve | Grå |
| Navn note | 0,74 mm (0,029 tommer) tyk, glødet |
| Mængde | 300 x 1000 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈200g/200x300mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.4% |