Få mere at vide
Titanium foil, 0.5mm (0.02in) thick, stress relieved, 99.99+% (metals basis)
Click to view available options
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25mm
Hver
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) thick, stress relieved |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.4g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.99% |