Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, spændingsaflastet, 99,99+% (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil |
| Navn note | 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, spændingsaflastning |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,4g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.99% |