Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,5 mm tyk, annealeret, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15456545
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
200 x 1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456545 200 x 1000 mm Hver
11385907 100 x 100 mm Hver
11395907 200 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043677.ZB
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 22,5g/100x100mm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Navn note Glødet
Udseende Sølvgrå floret
Mængde 200 x 1000 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Form Floret