Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, udglødet, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408010
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
100 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11315848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010385.GH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Form: ca. 11,3g/100x100mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Navn note Annealed
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 4.506g/cm3
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Foil