Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,25 mm tyk, glødet, 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | Glødet |
| Udseende | Sølvgrå floret |
| Mængde | 100 x 2000 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Form | Floret |