Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,25 mm tyk, glødet, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11315848
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
100 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315848 100 x 100 mm Hver
11325848 100 x 500 mm Hver
15425945 100 x 2000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010385.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.22 DKK
    637.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.57 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 11,3g/100x100mm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Navn note Annealed
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 4.506g/cm3
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Foil