Få mere at vide
Titanium foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99% (metals basis)
Mængde:
50 x 50 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |