Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tykt, 99,99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil |
| Navn note | 0.127mm (0.005 in.) thick |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.36g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.99% |