Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, udglødet, klasse 1, 99,6 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059218
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11440690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044202.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium foil, Grade 1
Navn note 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.14g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.6%