Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,05 mm tyk, annealeret, Grade 1, 99,6 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil, Grade 1 |
| Navn note | 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, annealed, temper: blød |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,14g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.6% |