Få mere at vide
Titaniumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, udglødet, klasse 1, 99,6 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium foil, Grade 1 |
| Navn note | 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.14g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.6% |