Få mere at vide
Titanium foil, 0.032mm (0.0013in) thick, annealed, 99.7% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782194
Mængde:
23 x 25 cm
23 x 100 cm
23 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11328757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035881.WF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 8,3 g/23 x 25 cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Navn note Annealed
Smeltepunkt 1660°C
Kogepunkt 3287°C
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 4.506 g/cm3
Mængde 23 x 25 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.7% (Metals basis)
Form Foil