Få mere at vide
Titanfolie, 0,032 mm tyk, annealet, 99,7 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11348757
Skift visning
Mængde:
23 x 25 cm
23 x 100 cm
23 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11348757 23 x 500 cm Hver
11328757 23 x 25 cm Hver
11338757 23 x 100 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11348757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035881.WH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Add to basket
Form: ca. 8,3 g/23 x 25 cm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Navn note Glødet
Smeltepunkt 1660 °C
Kogepunkt 3287 °C
Udseende Sølvgrå floret
Tæthed 4.5
Mængde 23 x 500 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,7 % (metalbasis)
Form Floret