Få mere at vide
Titanfolie, 0,032 mm tyk, annealet, 99,7 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | Annealed |
| Smeltepunkt | 1660°C |
| Kogepunkt | 3287°C |
| Udseende | Silver Gray foil |
| Tæthed | 4.506 g/cm3 |
| Mængde | 23 x 25 cm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.7% (Metals basis) |
| Vis mere |