Få mere at vide
Titanium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.94% (metals basis)
Mængde:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray foil |
| Tæthed | 4.506g/cm3 |
| Mængde | 25 x 75 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.94% (Metals basis) |
| Form | Foil |