Få mere at vide
Titanium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.94% (metals basis)
Artikelnummer. 11326537
Mængde:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11326537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000360.FH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 0,2 g/25 x 75 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 4.506g/cm3
Mængde 25 x 75 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.94% (Metals basis)
Form Foil